Learn More
CHEMetrics Fiale di reagente COD
Codice prodotto. 11863510
Click to view available options
Range:
0 - 15000 ppm
0 to 15,000 ppm
0 to 150 ppm
0 to 1500 ppm
Da 0 a 150 ppm
Certificazione/Conformità:
Not USEPA approved
USEPA accepted
N. di test:
24
149
Include:
150 vials and instruction book
98 vials and instruction book
Manuale di istruzioni
Dimensione della confezione:
0.08L
pezzi 150
pezzi 25
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11863510
Marca: CHEMetrics K7350S
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Includes
Istruzioni
Contains premeasured reagents for accurate, economical determination of COD
  • Contains everything needed (except distilled water) to perform tests
  • Includes vials and instruction book
  • Comes in cardboard box
  • 2-hour digestion time
  • Dichromate reactor digestion
A fresh reagent ampule blank must be prepared for each series of tests; therefore the number of samples that can be tested with each kit will vary.
Order Info
In confezioni da 25 fiale di reagente
Specifica
Analiti Chemical Oxygen Demand (COD)
Certificazione/Conformità USEPA accepted
Da utilizzare con (applicazione) Reagenti premisurati per la determinazione precisa e a basso costo della domanda chimica di ossigeno (COD), determinazione del contenuto di sostanze organiche ossidabili nelle acque reflue
Da utilizzare con (apparecchiatura) Digestor block as well as a photometer or spectrophotometer
Include Manuale di istruzioni
N. di test 24
Range Da 0 a 150 ppm
Metodo test Approvato EPA
Durata del test 2 hr. digestion
Tipo COD Vials Kit
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • COD Vials Kit 0-150 ppm (LR) USEPA-accepted
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
  • Liquido comburente Categoria 3
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1A
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH208-Contiene . Può provocare una reazione allergica.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sulfuric acid, Silver sulfate, Mercuricsulfate, Potassium dichromate