Learn More
CHEMetrics Fiale di reagente COD
Click to view available options
Range:
0 - 15000 ppm
0 to 15,000 ppm
0 to 150 ppm
0 to 1500 ppm
Da 0 a 150 ppm
Certificazione/Conformità:
Not USEPA approved
USEPA accepted
N. di test:
24
149
Include:
150 vials and instruction book
98 vials and instruction book
Manuale di istruzioni
Dimensione della confezione:
0.08L
pezzi 150
pezzi 25
Descrizione
Includes
Istruzioni
- Contains everything needed (except distilled water) to perform tests
- Includes vials and instruction book
- Comes in cardboard box
- 2-hour digestion time
- Dichromate reactor digestion
A fresh reagent ampule blank must be prepared for each series of tests; therefore the number of samples that can be tested with each kit will vary.
Order Info
In confezioni da 25 fiale di reagente
Specifica
Specifica
| Analiti | Chemical Oxygen Demand (COD) |
| Certificazione/Conformità | USEPA accepted |
| Da utilizzare con (applicazione) | Reagenti premisurati per la determinazione precisa e a basso costo della domanda chimica di ossigeno (COD), determinazione del contenuto di sostanze organiche ossidabili nelle acque reflue |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Digestor block as well as a photometer or spectrophotometer |
| Include | Manuale di istruzioni |
| N. di test | 24 |
| Range | Da 0 a 150 ppm |
| Metodo test | Approvato EPA |
| Durata del test | 2 hr. digestion |
| Tipo | COD Vials Kit |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- COD Vials Kit 0-150 ppm (LR) USEPA-accepted
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- cancerogenicità Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
- Liquido comburente Categoria 3
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1A
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H340-Può provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH208-Contiene . Può provocare una reazione allergica.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
- MIXTURE LIST-Contiene: Sulfuric acid, Silver sulfate, Mercuricsulfate, Potassium dichromate