Learn More
Cole-Parmer™ Chemfluor FEP Tubing
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
6.4 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Diametro (sistema metrico) interno | 3 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 6.4 mm |
| Overall Length (Metric) | 15.24 m |
| Min. Operating Temperature (Metric) | -270°C |
| Quantità confezione | 1 Each |
| Sterilità | Sterili |
| Colore | Trasparente |
| Pressione massima | 213 psi |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 205°C |