Learn More
DiscoverX ChemiBrite™ IP1 Prostanoid Receptor Stable Cell Line
Click to view available options
Quantità:
2 Vials
Dimensione della confezione:
2 fiale
Descrizione
The ChemiBrite IP1 Prostanoid Receptor cell line is a stable, engineered cell line for use in studying drug candidates (small molecules or biologics) targeting GPCRs. This cell line enables assessment of ligand (e.g. prostaglandin I2) based activation of PTGIR GPCR activity via detection of increasing levels of intracellular calcium. The included cell line overexpresses PTGIR , a naturally Gq coupled GPCR. ChemiBrite cells also express a clytin variant, allowing for luminescent as well as fluorescent signal detection. Upon activation of PTGIR , the resulting calcium activity can be assayed in either detection mode. This stable modified cell line is provided as two vials of cryopreserved cells.
Specifica
Specifica
| Assay Entry | Calcium Flux |
| Linea cellulare | 293H |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cell Lines |
| Primary Agonist | Prostaglandin I2 |
| Quantità | 2 Vials |
| Target Entry | PTGIR |
| Numero di accesso | AY242134 |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.