Learn More
Brady™ Etichette in polipropilene resistente ad agenti chimici e temperature estreme per M610, M611 e BMP61
Codice prodotto. 17818374
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0.375 x 1 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 17818374
Marca: Brady™ 174115
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Il polipropilene (B-7425) è un materiale ideale per l’identificazione generale con codici a barre e sopporta azoto liquido, autoclave e altri ambienti aggressivi.
  • Il polipropilene (B-7425) è un materiale ideale per l'identificazione generale con codici a barre e sopporta azoto liquido, autoclave e altri ambienti aggressivi. Il polipropilene bianco opaco con adesivo acrilico è stampabile a trasferimento termico.
  • Il polipropilene bianco opaco con adesivo acrilico è stampabile a trasferimento termico
  • Prodotto perfetto l'identificazione di laboratorio, ad esempio fiale, provette per centrifuga e provette per test
  • Temperatura di utilizzo da -80 a 70°C (da -112 a 158°F)
  • I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
  • Per stampare questo materiale, serve un nastro. Usa il codice prodotto M61-R4310
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità ASTM D 1000, ASTM D 2979, RoHS Compliant to 2005/618/EC MCV Amendment to RoHS Directive 2002/95/EC
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Rivestimento None
Colore White
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Polypropylene
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory Labeling, Temperature Indicating Labeling
Da utilizzare con (apparecchiatura) M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
Senza lattice No
Quantità 250 Labels
Forma Rectangle with Circle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -112°F to +158°F
Temperature Range (Metric) -80°C to +70°C
Spessore (sistema imperiale) 0.004 in.
Spessore (sistema metrico) 0.102 mm
Dimensions (LxW) 0.375 x 1 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 0.375 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 25.4 mm
Altezza (sistema metrico) 9.53 mm
Diametro (sistema imperiale) 0.375 in.
Diametro (sistema metrico) 9.53 mm
Alternate Part Number M6-98-7425