Learn More
Bochem™ Sessola per prodotti chimici
Codice prodotto. 10569271
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
120 ml
1500 mL
Lunghezza (sistema metrico):
190 mm
350 mm
Size:
90 mm
120 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10569271
Marca: Bochem™ 8800
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In acciaio inox 18/10
  • Fusto rotondo
  • Lati alti
  • Acciaio inox 18/10
Specifica
Capacità (sistema metrico) 120 ml
Product Type Sessole per prodotti chimici
Size 90 mm
Materiale Acciaio inox 18/10
Lunghezza (sistema metrico) 190 mm