Learn More
Bochem™ Sessola per prodotti chimici
Codice prodotto. 10653161
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
120 ml
1500 mL
Lunghezza (sistema metrico):
190 mm
350 mm
Size:
90 mm
120 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10653161
Marca: Bochem™ 8803
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In acciaio inox 18/10
  • Round barrel
  • High sides
  • 18/10 stainless steel
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1500 mL
Product Type Dosatori per sostanze chimiche
Size 120 mm
Materiale Acciaio inox 18/10
Lunghezza (sistema metrico) 350 mm