Learn More
Bochem™ Sessola per prodotti chimici
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
120 ml
1500 mL
Lunghezza (sistema metrico):
190 mm
350 mm
Size:
90 mm
120 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Round barrel
- High sides
- 18/10 stainless steel
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1500 mL |
| Product Type | Dosatori per sostanze chimiche |
| Size | 120 mm |
| Materiale | Acciaio inox 18/10 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 350 mm |