Learn More
Hanna Instruments™ Chemical Test Kit
Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
Free Chlorine LR/MR Determination
Free and Total Chlorine Determination
Iron (Fe2+ and Fe3+) Determination
Nitrite Determination
Phenols Determination
Phosphate Determination
Sulfite Determination
Total Chlorine Determination
Total Hardness Determination
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
pezzi 50
Descrizione
These chemical test kits use high quality reagents that are manufactured in Hanna's state-of-the-art facility and are clearly marked with the lot number and expiration date on each packet/bottle for traceability.
- Complete setup: All required materials are included, such as beakers, syringes, and premeasured reagent bottles and packets
- High resolution readings for fast, accurate determinations
- Replacement reagents available: No need to buy a new kit when reagents are exhausted
Specifica
Specifica
| Analiti | DPD |
| Da utilizzare con (applicazione) | Free Chlorine LR/MR Determination |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Water samples |
| Include | HI93701-0 free chlorine reagent (200 packets), demineralizer bottle with cap for 12L, Checker disc, glass vials with caps (2), and 3mL plastic pipette |
| N. di test | 100 ea. (200 total) |
| Quantità | 1 Kit |
| Range | 0.00 to 0.70mg/L, 0.0 to 3.5mg/L |
| Sufficiente per | Low range and medium range determination |
| Metodo test | Titration |
| Tipo | Chemical Test Kit |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- FREE CHLORINE LOW RANGE & MR TEST
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: Purolite