Learn More
Kautex™ Wide-Mouth Square Bottles without Closures
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2500 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 27
Descrizione
- Facile da riempire e da pulire
- Sezione trasversale quadrata
- Campo per etichetta incavato
- Tre tipi di chiusura disponibili separatamente
- Confezionamento approvato per le materie solide secondo le direttive ONU (valido con chiusura associata)
- confezionamento
- invio di campioni
- trasporto
- conservazione
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 2500 ml |
| Colore | Bianco |
| Dimensioni (L x P x A) | 122 x 122 x 260 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 68.5 mm |
| Materiale | HDPE |