Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Chemically Resistant ECTFE Bottle Top Adaptor
Codice prodotto. 12467762
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
38 mm
40 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12467762
Marca: Cole-Parmer™ 1011693
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Chemically resistant ECTFE bottle top adaptor compatible with the Stuart™ range of bottle top dispensers
  • For use with a variety of Stuart™ bottle top dispensers
  • Chemically resistant ECTFE
  • Available in 38mm or 40mm thread size
Specifica
Product Type Adapter
Materiale ECTFE
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pressmatic Bottle Top Dispenser
Lunghezza (sistema metrico) 38 mm