Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Chemically Resistant ECTFE Bottle Top Adaptor
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
38 mm
40 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- For use with a variety of Stuart™ bottle top dispensers
- Chemically resistant ECTFE
- Available in 38mm or 40mm thread size
Specifica
Specifica
| Product Type | Adapter |
| Materiale | ECTFE |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Pressmatic Bottle Top Dispenser |
| Lunghezza (sistema metrico) | 38 mm |