Learn More
Thermo Scientific™ Cheminert™ Sample injector loops, PAEK, 50μL
Codice prodotto. 11533970
Click to view available options
Volume (sistema metrico) di campione:
50 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11533970
Marca: Thermo Scientific™ CZSL50PK
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use Thermo Scientific™ Cheminert™ Model C2 Microbore Injectors as injectors or switching valves.
Use Thermo Scientific™ Cheminert™ Model C2 Microbore Injectors as injectors or switching valves. It can be actuated manually or with a microelectronic actuator. With 1/16 in. fittings and 0.010 in. ports, it is available in six-port or ten-port configurations and includes a 5μL sample loop.
  • 1/16″ fittings
  • 0.010″ ports
  • Available in 6-port or 10-port configurations
  • Available with manual or microelectric actuator
Specifica
Volume (sistema metrico) di campione 50 μL
Tipo Sample Injector Loop
Materiale statore PEEK