Learn More
DiscoverX ChemiScreen™ ETB Endothelin Receptor Membrane Preparation
Click to view available options
Quantità:
1 Vial (200 units)
Dimensione della confezione:
1 fiala
Descrizione
The ChemiScreen™ ETB Endothelin Receptor Membrane Preparation is derived from proprietary stable recombinant cells to ensure high levels of EDNRB surface expression. ChemiScreen membrane preps can be used to screen for ligand binding affinities using a competitive radio-labeled ligand approach. Increased binding affinities will lead to higher radioactive signal. Membrane preps contain 1mL of 1mg/mL frozen membranes derived from a stably modified clonal cell line which was chosen for optimal receptor expression.
Specifica
Specifica
| Assay Entry | ETB |
| Da utilizzare con (applicazione) | Membrane Preps |
| Quantità | 1 Vial (200 units) |
| Target Entry | EDNRB |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.