missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DiscoverX ChemiScreen™ GABAB Receptor Membrane Preparation
Click to view available options
Quantità:
1 Vial (200 units)
Descrizione
The ChemiScreen™ GABAB Receptor Membrane Preparation is derived from proprietary stable recombinant cells to ensure high levels of GABBR1 - GABBR2 surface expression. ChemiScreen membrane preps can be used to screen for ligand binding affinities using a competitive radio-labeled ligand approach. Increased binding affinities will lead to higher radioactive signal. Membrane preps contain 1mL of 1mg/mL frozen membranes derived from a stably modified clonal cell line which was chosen for optimal receptor expression.
Specifica
Specifica
| Assay Entry | GABAB |
| Da utilizzare con (applicazione) | Membrane Preps |
| Quantità | 1 Vial (200 units) |
| Target Entry | GABBR1 - GABBR2 |
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto