Learn More
DiscoverX ChemiScreen™ PK2 Prokineticin Receptor Stable Cell Line
Click to view available options
Quantità:
2 Vials
Dimensione della confezione:
2 fiale
Descrizione
The ChemiScreen™ PK2 Prokineticin Receptor Stable Cell Line is an engineered cell line for use in studying drug candidates (small molecules or biologics) targeting GPCRs. This cell line enables assessment of ligand (e.g. prokinectin, EG-VEGF) based activation of PROKR2 GPCR activity via detection of increasing levels of intracellular calcium. The included cell line overexpresses PROKR2 alongside endogenous high levels of the promiscuous G protein, Gα15, coupling the receptor to the calcium signaling pathway. Upon activation of PROKR2 , the resulting calcium activity can be fluorescently assayed. This stable modified cell line is provided as two vials of cryopreserved cells.
Specifica
Specifica
| Assay Entry | Calcium Flux |
| Linea cellulare | Chem-1 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cell Lines |
| Primary Agonist | Recombinant Human EG-VEGF |
| Quantità | 2 Vials |
| Target Entry | PROKR2 |
| Numero di accesso | NM_144773 |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.