Learn More
Buerkle™ Indicatore di flusso in PMP CheMobil™
Codice prodotto. 10208370
Click to view available options
Colore:
Blu
Nero
Rosso
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10208370
Marca: Buerkle™ 87202005
Use these flow indicators for a wide variety of substances. ™™
  • Flow indicator with impeller functions in both directions and in any position
  • The impeller starts to rotate at a flow rate about 150mL/min (liquids)
  • Not suitable for strong acids, alkalis and solvents
  • CheMobil Flow Indicators can be steam sterilized and feature good chemical resistance
  • For hoses with inner diameter of 6 to 11mm
  • Pressure resistant up to 2bar
  • Length with grommets 88mm, height 40mm, width 15mm
  • Color coding - blue, red and black
  • °
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Indicatore di flusso CheMobil
Float Material Polypropylene
Valori nominali pressione 2 bar
Colore Blu
Intervallo di portata 150 mL/min
Da utilizzare con (applicazione) Per numerose sostanze grazie alla sua buona resistenza chimica; non adatto per acidi, alcali e solventi forti
Altezza (sistema metrico) 40 mm
Lunghezza (sistema metrico) 88 mm
Larghezza (sistema metrico) 15 mm
Peso (sistema metrico) 0.01 kg
Also available for food and pharma sector (with certified adhesive)