Learn More
Ansell™ Guanti per immersione in polimero di butile ChemTek™ serie 38-520
Codice prodotto. 12649711
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
1 paio
Codice prodotto. 12649711
Marca: Ansell™ 38520070
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per la migliore resistenza alle sostanze chimiche più aggressive senza compromettere manualità o comfort. I guanti ChemTek™ sono sorprendentemente flessibili e offrono un'eccellente maneggevolezza.
  • Finitura liscia nera
  • Facili da indossare, offrono una buona presa
  • Massima protezione da sostanze chimiche pericolose
  • Sorprendentemente flessibili, offrono un'eccellente maneggevolezza
  • Ideati per il comfort grazie alla forma naturale ed ergonomica unita alla morbidezza
  • L'assenza di proteine del lattice evita rischi di allergie
  • Ideali per l'industria chimica, la raffinazione del petrolio e della benzina, l'industria della stampa, l'industria automobilistica, l'industria mineraria e aerospaziale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale parte posteriore Butile
Materiale polso Butile
Applicazioni Industrial
Coating Material Polimero di butile
Colore Black
Laboratory/Cleanroom Use
Latex Free
Materiale Butyl Polymer
Product Type Guanti per immersione
Size 7
Spessore (sistema imperiale) 20 mil
Spessore (sistema metrico) 20 mil
Colore polso guanto Nero
Stile polso guanto Con bordino/arrotolato
Colore casco Nero
Verificato per uso medico
Tipo di imballaggio Sacchetti chiusi singolarmente con inserto
Quantità 1 paio
Resistente a Elevata resistenza alle sostanze chimiche
Serie Da 38 a 520