Learn More
Cole-Parmer™ Chemware™ PFA Petri Dish
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
10 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Chemware D1069545 PFA Petri Dish, 100 x 15mm, 100mL
- Features an inert, nonstick, noncontaminating surface
- Lids not included
- Autoclavable
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
| Materiale | PFA |
| Forma | Round |
| Tipo | Piastra di Petri |
| N. per confezione | 1 |
| Altezza (sistema metrico) | 1.5 cm |
| Altezza (sistema imperiale) | 0.563 in. |
| Diametro (sistema imperiale) | 3.938 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 10 cm |