Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ PFA Graduated Wide Mouth Wash Bottle
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Wide-mouth for easy filling
- Chemically inert and leak-proof
- Flexible nozzle with 360° swivel; small orifice allows accurate content dispensing
- Transparent and break resistant
- Molded-in graduation marks
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
| Colore | Transparent |
| Materiale | PFA |
| ID collo (sistema metrico) | 25.5 mm |
| Graduated | Yes |
| Bocca | Larga |
| Altezza (sistema metrico) | 159.5 mm |
| Product Type | Wash Bottle |
| Altezza (sistema imperiale) | 6.3 in. |