Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Test Tube with Cap
Codice prodotto. 11784508
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
20 mL
25 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Produktkode 11784508
missing translation for 'mfr': Saint Gobain Life Sciences D1069598
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Metal-resistant PFA Chemware™ Test Tube with Cap for trace analysis.
  • Chemware™ PFA test tubes are ideal for trace metal/ICP analysis and applications requiring excellent chemical resistance.
  • PFA has the lowest metal ion content and widest temperature range of any fluoropolymer resin.
  • Test tubes are translucent for easy viewing of contents and withstand temperatures up to 260°C (500°F).
  • Can be sterilized repeatedly.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale chiusura PTFE
Colore Translucent
Capacità (sistema metrico) 5 mL
Lunghezza (sistema metrico) 132 mm
Materiale PFA
Forma Cylindrical
Quantità 1 Ea.
Diametro (sistema metrico) 10 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Product Type Test Tube
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.