Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Test Tube without Cap
Codice prodotto. 11714498
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
25 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11714498
Marca: Saint Gobain Life Sciences D1069697
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Metal-resistant PFA Chemware™ Test Tube without Cap for trace analysis.
  • Chemware™ PFA test tubes are ideal for trace metal/ICP analysis and applications requiring excellent chemical resistance.
  • PFA has the lowest metal ion content and widest temperature range of any fluoropolymer resin.
  • Test tubes are translucent for easy viewing of contents and withstand temperatures up to 260°C (500°F).
  • Can be sterilized repeatedly.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Translucent
Capacità (sistema metrico) 25 mL
Lunghezza (sistema metrico) 170 mm
Materiale PFA
Forma Cylindrical
Sterilità Non-sterile
Graduated No
Tipo di chiusura Not Included
Product Type Test Tube