Learn More
Thermo Scientific™ Chest Freezer Racks
Codice prodotto. 12693665 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità:
12 scatole (2 pollici)
7 scatole (2 pollici)
Boxes (3 in.)
General Freezer Items
Plates
Da utilizzare con (apparecchiatura):
12.7 cu. ft. Freezers
12.7, 17, 20 cu. ft. Freezers
12.7, 20 cu. ft. Freezers
13, 17, 20 cu. ft. Freezers
20 cu. ft. Freezers
3 cu. ft. Freezers
Congelatori da 12.7, 17,0 e 20.0 piedi cubi
Congelatori da 3 piedi cubi
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12693665
Marca: Thermo Scientific™ 398185
Use Thermo Scientific™ Chest Freezer Racks with Forma™, HERAfreeze™, Revco™ and TS-Series Ultra-Low Temperature Chest Freezers.
Use Thermo Scientific™ Chest Freezer Racks with TDE Series Ultra-Low Temperature Chest Freezers as well as legacy Forma™, HERAfreeze™, Revco™ and TS-Series Ultra-Low Temperature Chest Freezers.
  • La garanzia varia in base al Paese, contattare l'assistenza clienti per ulteriori informazioni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Side Access Rack Tower
Colore Silver
Capacità Boxes (3 in.)
Materiale Stainless Steel
Posizioni 5 Boxes/Rack
Da utilizzare con (apparecchiatura) 3 cu. ft. Freezers
Compatibilità del congelatore (capacità) 3 cu. ft.
Larghezza (sistema metrico) 14 cm
Larghezza (sistema imperiale) 5.5 in.
Altezza (sistema metrico) 40.6 cm
Altezza (sistema imperiale) 16 in.
Profondità (sistema imperiale) 5.5 in.
Profondità (sistema metrico) 14 cm