Learn More
Fisherbrand™ Chest ULT Freezer Racks
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità:
12 Boxes (2 in.)
2 in. Boxes (10)
2 in. Boxes (11)
2 in. Boxes (13)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Product Type | Vertical Rack |
| Capacità | 2 in. Boxes (13) |
| Materiale | Stainless Steel |
| Da utilizzare con (applicazione) | Standard 2 in. Cryoboxes |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Chest ULT Freezer |
| Dimensioni (L x P x A) | 717 x 143 x 140 mm |