Learn More
Chicken anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, Novus Biologicals™
Chicken Polyclonal Antibody
131.00€
Specifica
Antigene IgG (H+L)
Concentrazione 4.5 mg/mL
Applicazioni Immunoassay
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
18536172
Vedere i documenti
Novus Biologicals
NBP1-75258-0.5mg
0.5 mg
131.00€
0.50mg
Visualizzare prodotti alternativi
Save Up to 
»
Description
Description
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoassay, Immunomicroscopy, Chemiluminescence Immunoassay.
Specifications
Specifications
IgG (H+L)
Immunoassay
Unconjugated
RUO
Rabbit
IgG
Affinity purified
Based on IEP, this antibody reacts with heavy gamma chains on rabbit IgG and light chains on all rabbit immunoglobulins
4.5 mg/mL
Polyclonal
Chicken
Adaptive Immunity, Immunology
Purified Rabbit IgG (H&L)
Secondary
Store at 4°C. Do not freeze.
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
For Research Use Only