Learn More
Chicken anti-Rat IgG (H+L) Secondary Antibody, DyLight 594, Novus Biologicals™
Chicken Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP1-75356DL594
Codice prodotto. 18427896
  • 342.00€ / 0.50mL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoassay, Immunomicroscopy, Chemiluminescence Immunoassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
IgG (H+L)
Polyclonal
Western Blot : 1:100-1:2000, Flow Cytometry : 1:10-1:1000, ELISA : 1:100-1:2000, Immunohistochemistry : 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence : 1:10 - 1:500, Immunoassay, Immunomicroscopy : 1:10 - 1:500, Chemiluminescence Immunoassay (CIA) (CIA)
Chicken
Affinity purified
RUO
Secondary
Store at 4°C in the dark.
IgG
Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
DyLight 594
50mM Sodium Borate
This Chicken anti-Rat IgG (H+L) Secondary Antibody was developed against purified rat IgG (H&L).
0.5 mL
Adaptive Immunity, Immunology
Rat
Purified
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado