missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chicken anti-Rat IgG (H+L) Secondary Antibody, DyLight 650, Novus Biologicals™
Chicken Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP1-75363C
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunodiffusion, Immunoassay
Specifica
| IgG (H+L) | |
| Polyclonal | |
| Western Blot : 1:100-1:2000, ELISA : 1:100-1:2000, Immunohistochemistry : 1:10 - 1:500, Immunoprecipitation : 1:10 - 1:500, Immunodiffusion, Immunoassay | |
| Chicken | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Secondary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunodiffusion | |
| DyLight 650 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| This Chicken anti-Rat IgG (H+L) Secondary Antibody (Pre-adsorbed) was developed against purified rat IgG (H&L). | |
| 1 mL | |
| Adaptive Immunity, Immunology | |
| Rat | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto