Learn More
Mutexil™ Child Bib
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
24 x 27 cm
29.5 x 31.5 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 1500
Descrizione
- Created with two sides
- Water-repellent polyethylene
- Absorbent paper tissue
Specifica
Specifica
| Materiale | Polyethylene, Paper |
| Colore | White |
| Material (Liner) | Polyethylene |
| Include | 1500/Carton, 42 Cartons/Pk |
| Da utilizzare con (applicazione) | Children size |
| Dimensioni (L x P) | 29.5 x 31.5 cm |