Learn More
Nabertherm™ Chimney
Codice prodotto. 12201282 Sfoglia Tutto Nabertherm Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
Exhaust Gas Removal from Furnace
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (applicazione) Dimensione della confezione
12201282 Exhaust Gas Removal from Furnace Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12201282 Fornitore Nabertherm™ N. del fornitore 6000140311
Power Your Renewable Energy Research
Usa il codice promozionale 28029
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Chimney with fan, to remove exhaust gas from the furnace better
not suitable for
  • L 15...
  • L 1/12
  • LE 1/11
  • LE 2/12
Specifica
Tipo di unità di controllo P330
Tipo Chimney
Da utilizzare con (applicazione) Exhaust Gas Removal from Furnace
Include Fan