Learn More
Tocris Bioscience™ CHIR 99021 trihydrochloride
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 18798537
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 18798537
Marca: Tocris Bioscience™ 4953/10
Hydrochloride salt of CHIR 99021 (Cat. No. 4423); selective GSK-3 inhibitor
Hydrochloride salt of CHIR 99021 (Cat. No. 4423), a highly selective GSK-3 inhibitor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1782235-14-6
Formula molecolare C22H21Cl5N8
Specifica
Materiale o nome chimico CHIR 99021 trihydrochloride
Quantità 10 mg
Peso formulazione 574.72
Purezza >99%
Peso molecolare 574.72