missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chitinase 3-like 2 Antibody (213), DyLight 755, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-90064IR
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Chitinase 3-like 2 Monoclonal specifically detects Chitinase 3-like 2 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifica
| Chitinase 3-like 2 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 755 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| No cross-reactivity in ELISA with: Human CHIT1 Human CHI3L1 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 213 | |
| ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| chitinase 3-like 2, chitinase-3-like protein 2, Chondrocyte protein 39, YKL-39YKL39 | |
| This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Chitinase 3-like 2 (NP_003991.2; Met1-Leu390). | |
| 0.1 mL | |
| Stem Cells | |
| 1117 | |
| Human | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto