Learn More
CHL-1/L1CAM-2 Rat anti-Mouse, Clone: 316316, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Rat Monoclonal Antibody has been used in 1 publication
Marca:  R&D Systems MAB2147-SP
Encompass
Codice prodotto. 15714944
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
CHL-1/L1CAM-2 Monoclonal specifically detects CHL-1/L1CAM-2 in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Specifica
Specifica
CHL-1/L1CAM-2
Monoclonal
LYOPH
Western Blot 1 ug/mL
BAC30699
CHL1
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse CHL-1/L1CAM-2 Ala25-Gln1043 (Leu227-Gln242 del & Ala243Ser) Accession # BAC30699
25 μg
Primary
Detects mouse CHL-1/L1CAM-2 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, no cross-reactivity with recombinant human CHL-1 is observed.
Mouse
Purified
Western Blot
316316
Unconjugated
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
CALL, CALLClose homolog of L1, cell adhesion molecule with homology to L1CAM (close homolog of L1), cell adhesion molecule with homology to L1CAM (close homologue of L1), CHL1, FLJ44930, L1CAM-2, L1CAM2L1 cell adhesion molecule 2, MGC132578, neural cell adhesion molecule L1-like protein
Rat
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
10752
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
IgG2a
Certificati
Promozioni
Promozioni
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.