Learn More
Chloral hydrate, 98.5%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
500 g
2.5 kg
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
50g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Chloral hydrate |
| Punto di fusione | 57.0°C |
| Punti di ebollizione | 97.0°C |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | Cl3CCH(OH)2 |
| Quantità | 50 g |
| Indice di Merck | 15, 2071 |
| Informazioni di solubilità | Solubility aq. soln.: 660 g/100 mL. Other solubilities: soluble in chloroform, alcohol and ether, freely soluble in acetone and methyl ethyl ketone, sparingly soluble in petroleum ether, benzene,, carbon tetrachloride, toluene and turpentine |
| Peso formulazione | 165.4 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Chloral hydrate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H301-Tossico se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.