Learn More
Chloramine-T trihydrate, 98%
Codice prodotto. 11499912
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
5000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
5000g
Codice prodotto. 11499912
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12044.0I
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7080-50-4 | C7H13ClNNaO5S | 281.68 g/mol
Chloramine-T trihydrate is used as an intermediate in the manufacture of chemical substances such as pharmaceuticals. It combines with iodogen or lactoperoxidase and is commonly used for labeling peptides and proteins with radioiodine isotopes. Hypochlorite released from chloramine-T acts as an effective oxidizing agent for iodide to form iodine monochloride (ICl).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Chloramine-T trihydrate is used as an intermediate in the manufacture of chemical substances such as pharmaceuticals. It combines with iodogen or lactoperoxidase and is commonly used for labeling peptides and proteins with radioiodine isotopes. Hypochlorite released from chloramine-T acts as an effective oxidizing agent for iodide to form iodine monochloride (ICl).
Solubility
Soluble in water and ethyl alcohol. Insoluble in benzene and ethers.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents, acids and ammonia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7080-50-4
Formula molecolare C7H13ClNNaO5S
Molecular Weight (g/mol) 281.68
Numero MDL MFCD00149066
InChI Key RNROOTWAJBXJBD-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo benzenesulfonamide, n-chloro-4-methyl-, sodium salt, trihydrate
PubChem CID 122197679
IUPAC Name N-chloro-4-methylbenzenesulfonamide;sodium;trihydrate
SMILES O.O.O.[Na+].CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=NCl
Specifica
Materiale o nome chimico Chloramine-T trihydrate
Punto di fusione 167°C to 170°C
pH 8 to 10
Quantità 5000 g
Intervallo percentuale saggio 98%
Numero UN UN3263
Beilstein 3924168
Punto d'infiammabilità 192°C (377°F)
Indice di Merck 14,2075
Informazioni di solubilità Soluble in water and ethyl alcohol. Insoluble in benzene and ethers.
Peso formulazione 281.69 (227.67 Anhydrous)
Percent Purity 98%
Odore Chlorine-like
Sensibilità Moisture sensitive
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chloramine-T trihydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • EUH031-A contatto con acidi libera gas tossici.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Chloramine-T trihydrate