Learn More
Chloramphenicol, MedChemExpress
Codice prodotto. 16432109
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 16432109
Marca: Medchem Express HYB0239
MedChemExpress Chloramphenicol is an orally active, potent and broad-spectrum antibiotic.
Chloramphenicol shows antibacterial activity. Chloramphenicol represses the oxygen-labile transcription factor and hypoxia inducible factor-1 alpha (HIF-1α) in hypoxic A549 and H1299 cells. Chloramphenicol suppresses the mRNA levels of vascular endothelial growth factor (VEGF) and glucose transporter 1, eventually decreasing VEGF release. Chloramphenicol can be used for anaerobic infections and lung cancer research.
Specifica
Materiale o nome chimico Chloramphenicol
Forma fisica Solid
CAS 56-75-7
Colore Off-White
Quantità 1 g
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C11H12Cl2N2O5
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 150 mg/mL (464.21 mM) ∣H2O : 3.06 mg/mL (9.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N[C@H](CO)[C@H](O)C1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1)C(Cl)Cl
Molecular Weight (g/mol) 323.13
Peso formulazione 323.13
Percent Purity 98.8%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.