Learn More
Standard cloruro per la cromatografia a ioni, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 10570603 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
125 ml
500 mL
Imballaggio:
Flacone in LDPE a tripla lisciviazione
Triple-leached LDPE bottle
Dimensione della confezione:
125mL
500mL
Codice prodotto. 10570603
Marca: SPEX Certiprep ASCL92Y
Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Materiali di riferimento con certificazione Traceable-NIST e guida ISO/IEC 34
Standard inorganico prodotto per AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF e altri strumenti di analisi.
AnalyteConcentration
Cl&superscript_minus;1000μg/mL
Certifications
Accreditato da A2LA per ISO/IEC 17025 e Guida ISO/IEC 34 e certificato da UL-DQS secondo le norme ISO 9001
Compliance
Conformità allo standard GHS/OSHA
Identificatori chimici
CAS 12125-02-9, 7732-18-5
Formula molecolare ClH4N
Molecular Weight (g/mol) 53.49
Numero MDL MFCD00011420
InChI Key NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 25517
ChEBI CHEBI:31206
IUPAC Name amine hydrochloride
SMILES N.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Chloride Standard
Imballaggio Flacone in LDPE a tripla lisciviazione
Certificato di analisi Con certificato di analisi.
CAS min. % 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Vengono sottoposti a scansione fino a 68 elementi con i valori individuati per gli standard ICP e ICP-MS. Il valore rilevato delle tracce di impurità metalliche viene indicato nel certificato di analisi.
CAS max % 0.1, 99.9
Tecnica Ion Chromatography
Da utilizzare con (apparecchiatura) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF e altri strumenti di analisi
Tipo di soluzione Standard Solution
Tipo Certified Reference Material
Solvent or Matrix Water
Quantità 125 ml
Grado IC
Prodotto destinato al solo uso in laboratorio