Learn More
Chloride Standard Solution 1000ppm (1mg/mL), for Ion Pair Chromatography, ready to use, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10558040 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
Codice prodotto. 10558040
Marca: Fisher Chemical J/4546/05
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Imballaggio HDPE plastic bottle
CAS 7447-40-7
Forma fisica Liquid
Formula molecolare ClK
Numero MDL MFCD00011360
Colore Incolore
Punto di fusione 0°C
Punti di ebollizione 100°C
InChI Key WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].[K+]
IUPAC Name potassium chloride
Molecular Weight (g/mol) 74.55
PubChem CID 4873
Quantità 100 mL
ChEBI CHEBI:32588