Learn More
Chlorinated Disinfection By-Products, Solvents and Trihalomethanes Combination Mix, SPEX CertiPrep™
Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Descrizione
Includes
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
| Analyte | CAS No. | Concentration |
|---|---|---|
| 1,1,1-Trichloroethane | 71-55-6 | 2000μg/mL |
| 1,1-Dichloroacetone | 513-88-2 | 2000μg/mL |
| 1,2-Dibromo-3-chloropropane | 96-12-8 | 2000μg/mL |
| 1,2-Dibromoethane | 106-93-4 | 2000μg/mL |
| Bromodichloromethane | 75-27-4 | 2000μg/mL |
| Bromoform | 75-25-2 | 2000μg/mL |
| Carbon tetrachloride | 56-23-5 | 2000μg/mL |
| Chloroform | 67-66-3 | 2000μg/mL |
| Chloropicrin | 76-06-2 | 2000μg/mL |
| Dibromoacetonitrile | 3252-43-5 | 2000μg/mL |
| Dibromochloromethane | 124-48-1 | 2000μg/mL |
| Dichloroacetonitrile | 3018-12-0 | 2000μg/mL |
| Tetrachloroethene | 127-18-4 | 2000μg/mL |
| Trichloroacetonitrile | 545-06-2 | 2000μg/mL |
| Trichloroethene | 79-01-6 | 2000μg/mL |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Chlorinated Disinfection By-Products Mix |
| Imballaggio | 2mL amber prescored glass ampule |
| Concentration or Composition Notes | Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity. |
| CAS max % | 97.0, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2 |
| CAS | 71-55-6, 96-12-8, 106-93-4, 75-25-2, 56-23-5 |
| Metodi | For US EPA Method 550 |
| Nomi componenti o analita | 1,1,1-Trichloroethane |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| Elemento | 1,1,1-Trichloroethane |
| Solvent or Matrix | Acetone |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Chlorinated Disinfection By-Products Mix
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- cancerogenicità Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H340-Può provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P242-Utilizzare solo utensili antiscintillamento.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P330-Sciacquare la bocca.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: acetone, carbon tetrachloride, chloroform, bromoform, bromodichloromethane, trichloronitromethane, t
Product intended for laboratory use only