Learn More
Hanna Instruments™ Chlorine Dioxide Reagent Sets, For Colorimetric Water Testing
Click to view available options
Range:
0.00 to 2.00 mg/L Chlorine Dioxide
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
These high quality reagents are designed to follow an adaptation of the Chlorophenol Red Method for colorimetric determination of Chlorine Dioxide. By simply adding the HI93738-01 reagents to the sample, a reaction will take place and a compatible photometer can be used to determine the concentration from the purple color that is produced.
- Pre-made, pre-measured water testing reagents for ease of use
- Prepared with high purity chemicals manufactured in Hanna's state-of-the-art facility
- Clearly marked with expiration date and lot number on each packet and bottle for traceability
Specifica
Specifica
| Analiti | Chlorophenol Red |
| Da utilizzare con (applicazione) | Chlorine dioxide determination |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Compatible Hanna benchtop and portable photometers (HI83200, HI83205, HI83099, HI96738) |
| Include | Dropper bottles and individual packets |
| N. di test | 100 |
| Quantità | 1 Set |
| Range | 0.00 to 2.00 mg/L Chlorine Dioxide |
| Metodo test | Cholorimetric determination |
| Tipo | Water Testing Kit |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Reagents for 100 tests chlorine dioxide .
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: Aminomethyl Propanol