Learn More
WTW™ Chlorine Dioxide Test Kits
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Indicatore di colore | Colorless |
| Volume (sistema metrico) | 5 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | For drinking water, waste water, disinfectants |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | For PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, Photoflex photometers |
| Include | Certificates |
| Specifiche dei parametri | Manganese |
| Requisiti di stoccaggio | 2°C to 8°C |
| Metodo test | Formaldoxime |
| Tipo | CombiCheck Manganese (Mn) Reagent Test Kit |