Learn More
Macherey-Nagel™ Test cloro
Codice prodotto. 11376514 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Indicatore di colore:
Da bianco a blu scuro
Dimensione della confezione:
5m
Codice prodotto. 11376514
Marca: Macherey-Nagel™ 90709
Allows for the semi-quantitative determination of 50-200ppm chlorine. Macherey Nagel™ Chlorine Test Paper is non-toxic and safe.
  • White paper turns blue-violet in the presence of chlorine
  • Particularly suitable for a range of applications in disinfectant solutions
Specifica
Indicatore di colore Da bianco a blu scuro
Formato Bobina
Da utilizzare con (applicazione) Determinazione del cloro
Graduazioni 0, 10, 50, 100, 200
Quantità 1 ciascuno
Tipo Carta pH