Learn More
Chlorite (ClO2-) Standard for Ion Chromatography, 1000 mg/L in NaOH 0.1%, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 16664214 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
Codice prodotto. 16664214
Marca: Honeywell Fluka E3010100ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Honeywell Fluka™ analytical standards offer a growing range of high quality inorganic and organic reference materials for the European market produced according to ISO 9001. The products are suitable for a wide range of industries and applications and come complete with a detailed Certificate of Analysis (CoA) in every delivery, and are eligible for free expert technical support ensuring you have the information you need to quickly start your analysis and pass an audit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Chlorite Standard for Ion Chromatography
Densità 1.01 g/cm3
Quantità 100 mL
Grado Standards for Ion Chromatography