Learn More
Chlorobenzene, Puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (GC), Honeywell Riedel-de Haen™
Codice prodotto. 16615773
Click to view available options
:
220 kg
Codice prodotto. 16615773
Marca: Honeywell Riedel-de Haën 23570220KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Chlorobenzene
Punto di fusione -45°C
CAS 108-90-7
Colore Colorless
CAS max % 1
Densità 1.107 - 1.109 g/cm3 (20°C)
Punti di ebollizione 130°C to 132°C (1013 hPa)
Quantità 220 kg
Punto d'infiammabilità 28°C
Formula molecolare C6H5Cl
Formula lineare C6H5Cl
Beilstein 605632
InChI Key MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC1=CC=CC=C1
IUPAC Name chlorobenzene
Molecular Weight (g/mol) 112.56
Grado ACS