Learn More
Chlorobis(4-chlorophenyl)phosphine, 97%
Codice prodotto. 11465630
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11465630
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H25886.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 13685-26-2 | C12H8Cl3P | 289.52 g/mol
Chlorobis(4-chlorophenyl)phosphine are now employed in tuning the properties of catalyst. Also used as primary and secondary intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Chlorobis(4-chlorophenyl)phosphine are now employed in tuning the properties of catalyst. Also used as primary and secondary intermediates.
Solubility
Reacts with water.
Notes
Air & Moisture Sensitive. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents, water, moisture, bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13685-26-2
Formula molecolare C12H8Cl3P
Molecular Weight (g/mol) 289.52
Numero MDL MFCD09909564
InChI Key UISLTICQIVPVGS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chlorobis 4-chlorophenyl phosphine, chlorobis 4-chlorophenyl phosphane, bis 4-chlorophenyl chlorophosphine, chloro-bis 4-chlorophenyl phosphane, bis 4-chlorophenyl phosphinous chloride, chlorobis 4-chlorophenyl phosphine,98+%
PubChem CID 18705966
IUPAC Name chloro-bis(4-chlorophenyl)phosphane
SMILES C1=CC(=CC=C1P(C2=CC=C(C=C2)Cl)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Chlorobis(4-chlorophenyl)phosphine
Punto di fusione 52°C to 53°C
Punti di ebollizione 184°C to 186°C (2.5 mmHg)
Quantità 5 g
Numero UN UN3261
Informazioni di solubilità Reacts with water.
Peso formulazione 289.53
Percent Purity 97%