Learn More
Chlorocarbonylsulfenyl chloride, 95%
Codice prodotto. 10492704 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 10492704
Marca: Thermo Scientific Acros 224340250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2757-23-5 | CCl2OS | 130.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2757-23-5
Formula molecolare CCl2OS
Molecular Weight (g/mol) 130.97
Numero MDL MFCD00000703
InChI Key MNOALXGAYUJNKX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chlorocarbonylsulfenyl chloride, chlorothio formyl chloride, chloroformylsulfenyl chloride, chloro chlorosulfanyl methanone, chlorothioformyl chloride, chlorocarbonylsulphenyl chloride, chlorocarbonyl sulfenyl chloride, chlorocarbonyl sulphenyl chloride, carbonochloridothioic acid, anhydrosulfide with thiohypochlorous acid, methane, chloro chlorothio oxo
PubChem CID 75990
SMILES ClSC(Cl)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Chlorocarbonylsulfenyl chloride
Colore Yellow
Densità 1.5800g/mL
Punti di ebollizione 98°C to 100°C
Punto d'infiammabilità 62°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ClCOSCl
Quantità 25 g
Gravità specifica 1.58
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
IUPAC Name S-chloro chloromethanethioate
Peso formulazione 130.98
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid, Fuming In Moist Air
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chlorocarbonylsulfenyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.