Learn More
Chlorocarbonylsulfenyl Chloride, TRC
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Chlorocarbonylsulfenyl Chloride |
| CAS | 2757-23-5 |
| Formula molecolare | CCl2OS |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | (Chlorocarbonyl)sulfenyl Chloride, (Chloroformyl)sulfur Chloride, (Chlorothio)formyl Chloride, 1-(Chlorothio)formyl Chloride, Chloroformylsulfenyl Chloride, Chlorosulfenylcarbonyl Chloride |
| InChI Formula | InChI=1S/CCl2OS/c2-1(4)5-3 |
| SMILES | ClSC(=O)Cl |
| IUPAC Name | S-chloro chloromethanethioate |
| Molecular Weight (g/mol) | 130.98 |
| Peso formulazione | 129.9047 |