Learn More
Chlorodimethyl-3,3,3-trifluoropropylsilane, 96%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11369305
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11369305
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L16666.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1481-41-0
Formula molecolare C5H10ClF3Si
Molecular Weight (g/mol) 190.665
Numero MDL MFCD00053211
InChI Key KBAZUXSLKGQRJF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trifluoropropyldimethylchlorosilane, chlorodimethyl-3,3,3-trifluoropropylsilane, 3,3,3-trifluoropropyl dimethylchlorosilane, chlorodimethyl 3,3,3-trifluoropropyl silane, silane, chlorodimethyl 3,3,3-trifluoropropyl, dimethyl 3,3,3-trifluoropropyl chlorosilane, chloro-dimethyl-3,3,3-trifluoropropyl silane, acmc-1c1aj, chloro dimethyl 3,3,3-trifluoropropyl silane, 3,3,3-trifluoropropylchlorodimethylsilane
PubChem CID 73866
IUPAC Name chloro-dimethyl-(3,3,3-trifluoropropyl)silane
SMILES C[Si](C)(CCC(F)(F)F)Cl
Specifica
Punti di ebollizione 118°C to 120°C
Materiale o nome chimico Chlorodimethyl-3,3,3-trifluoropropylsilane
Quantità 5 g
Numero UN UN2985
Beilstein 1741726
Punto d'infiammabilità 20°C (68°F)
Peso formulazione 190.67
Percent Purity 96%