Learn More
Chlorodimethyl-n-octylsilane, 97%
Codice prodotto. 11359235
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11359235
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L16564.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 18162-84-0 | C10H23ClSi | 206.829 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18162-84-0
Formula molecolare C10H23ClSi
Molecular Weight (g/mol) 206.829
Numero MDL MFCD00000511
InChI Key DBKNGKYVNBJWHL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-octyldimethylchlorosilane, chlorodimethyloctylsilane, octyldimethylchlorosilane, chlorodimethyl octyl silane, silane, chlorodimethyloctyl, chloro dimethyl octylsilane, dimethyloctylchlorosilane, dimethyl-n-octylchlorosilane, dimethyloctylsilyl chloride, acmc-1bvuc
PubChem CID 87482
IUPAC Name chloro-dimethyl-octylsilane
SMILES CCCCCCCC[Si](C)(C)Cl
Specifica
Punti di ebollizione 222°C to 225°C
Materiale o nome chimico Chlorodimethyl-n-octylsilane
Quantità 5 g
Numero UN UN2987
Beilstein 1738376
Punto d'infiammabilità 92°C (198°F)
Peso formulazione 206.83
Percent Purity 97%
Odore Acrid
Indice di rifrazione 1.435
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 0.873