Learn More
Chlorodimethylsilane, 97%
Codice prodotto. p-7020970
Click to view available options
Quantità:
10 mL
50 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
10mL
250mL
50mL
Codice prodotto. 15433067
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13113.AB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1066-35-9 | C2H6ClSi | 93.61 g/mol
Chlorodimethylsilane is used to prepare vinyldimethylsilanols for palladium-catalyzed cross-coupling with aryl iodides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Chlorodimethylsilane is used to prepare vinyldimethylsilanols for palladium-catalyzed cross-coupling with aryl iodides.
Solubility
Miscible with organic solvents.
Notes
It is incompatible with strong oxidizing agents, strong acids, strong bases, metals and water.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1066-35-9
Formula molecolare C2H6ClSi
Molecular Weight (g/mol) 93.61
Numero MDL MFCD00000495
InChI Key QABCGOSYZHCPGN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chlorodimethylsilane, dimethylchlorosilane, dmcs, silane, chlorodimethyl, unii-xr7e4f5838, chloro dimethyl silicon, chlorodimethyl-silan, dimethylmono-chlorosilane, chlorodimethylsilyl radical
PubChem CID 6327132
IUPAC Name chloro(dimethyl)silicon
SMILES C[Si](C)Cl
Specifica
Punti di ebollizione 34°C to 36°C
Materiale o nome chimico Chlorodimethylsilane
Punto di fusione -111°C
Quantità 10 mL
Formula lineare (CH3)2SiHCl
Numero UN UN2924
Beilstein 1633434
Punto d'infiammabilità −28°C (−18°F)
Peso formulazione 94.62
Percent Purity 97%
Odore Acrid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
  • H261-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.