Learn More
Chlorodiphenylsilane, tech. 90%
Codice prodotto. 11392226
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11392226
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L03602.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1631-83-0 | C12H10ClSi | 217.747 g/mol
Chlorodiphenylsilane is used in Medicine field, electronics industry, polymer materials. It is used in reduction of alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Chlorodiphenylsilane is used in Medicine field, electronics industry, polymer materials. It is used in reduction of alcohols.
Solubility
Reacts with water.
Notes
Moisture Sensitive. Store away from bases, water. Incompatible with oxidizing agents and water.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1631-83-0
Formula molecolare C12H10ClSi
Molecular Weight (g/mol) 217.747
Numero MDL MFCD00045144
InChI Key YCITZMJNBYYMJO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chlorodiphenylsilane, diphenylchlorosilane, chloro diphenyl silane, silane, chlorodiphenyl, benzene, 1,1'-chlorosilylene bis, c12h11clsi, chlorodiphenylsilyl, diphenylsilyl chloride, chloro diphenyl silicon
PubChem CID 6327323
IUPAC Name chloro(diphenyl)silicon
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Si](C2=CC=CC=C2)Cl
Specifica
Punti di ebollizione 280°C
Materiale o nome chimico Chlorodiphenylsilane
Quantità 5 g
Numero UN UN2987
Beilstein 2937164
Punto d'infiammabilità 105°C (221°F)
Informazioni di solubilità Reacts with water.
Peso formulazione 218.76
Percent Purity 90%
Grado Caratteristiche
Indice di rifrazione 1.579
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 1.123
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chlorodiphenylsilane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Chlorodiphenylsilane